- Maximale stroomsnelheid:1700 ml/min
- Stroom:115/230 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- Nauwkeurigheid:±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
- Type bediening:Digital
- Frequentie:50/60 Hz
- Min. debiet:0,28 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Spanning:115/230 VAC
- Omschrijving:L/S® Digital Drive with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Tubing and GORE® STA-PURE® PFL Tubing; 115/230 VAC
- Hoogte:215,9 mm
- Lengte:339,9 mm
- Duty cycle:Continuous
- Drive IP rating:IP 33
- Min. RPM:0,1 rpm
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- Tubing sizes accepted:L/S® 15, 24, 35, 36
- Washdown capable:No
- Buis:06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
- Aandrijving:07522-20 (L/S® Standard Digital Drive, 600 rpm)
- Aantal rollen:4
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Pompkop:77200-62 (L/S® Easy-Load II Pump Head)
- Breedte:210,8 mm
- Housing material:ABS plastic and aluminium
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:600 rpm
Ontworpen met een onderhoudsvrije, zeer nauwkeurige motor en een grafische interface - maakt installatie en bediening eenvoudiger dan ooit!
- Stroomsnelheid 0,28 tot 1700 ml/min met meegeleverde L/S-slang - stroomsnelheid is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de pompkop en de slangmaat
- Digitale interface met grafisch LCD-scherm geeft de pompprestaties en bedrijfsmodi weer: continue werking, getimede afgifte, kopieerafgifte of volumeafgifte
- Selecteer uw voorkeurstaal uit het gebruiksvriendelijke menu voor programmering en bediening
- Doseer op volume in ml (0,001 tot 9.999 ml), L of gal; Kopiëren: 1 tot 9.999 doseercycli; of Tijd—tijdsinterval van aan/uit-cycli (1 sec tot 99 uur, 59 min, 59 sec per cyclus) Antidruppelfunctie zorgt voor nauwkeurigheid van de dosering
- Borstelloze, onderhoudsvrije motor biedt ± 0,1% nauwkeurigheid van de snelheidsregeling met een 6000 tot 1 turndown ratio
Deze precisieaandrijvingen bieden opties voor analoge afstandsbediening en eenvoudige programmering, ideaal voor geautomatiseerde procestoepassingen. Aandrijvingen hebben een programmeerbaar afgifte-interval waarmee u de vertraging tussen afgiftecycli kunt instellen voor gemakkelijke, geautomatiseerde afgifte. Geprogrammeerde kalibratie zorgt voor een nauwkeurige dosering en weergave - de aandrijving slaat één kalibratiewaarde per slangmaat op.
Programmeer de omvormer via het eenvoudige membraantoetsenbord; toetsenblok vergrendelen/ontgrendelen beveiligt instellingen. De motor is omkeerbaar, zodat u de slang voor of na het pompen kunt doorspoelen en vloeistof in beide richtingen kunt pompen.
Vereist een ingevulde aanvraagvragenlijst voordat het artikel kan worden verzonden. Neem contact op met de ondersteuning van apps voor meer informatie.
- Maximale stroomsnelheid:1700 ml/min
- Stroom:115/230 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- Nauwkeurigheid:±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
- Type bediening:Digital
- Frequentie:50/60 Hz
- Min. debiet:0,28 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Spanning:115/230 VAC
- Omschrijving:L/S® Digital Drive with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Tubing and GORE® STA-PURE® PFL Tubing; 115/230 VAC
- Hoogte:215,9 mm
- Lengte:339,9 mm
- Environmentally Preferable:
- Duty cycle:Continuous
- Drive IP rating:IP 33
- Min. RPM:0,1 rpm
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- Tubing sizes accepted:L/S® 15, 24, 35, 36
- Washdown capable:No
- Stroom:2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- Buis:06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
- Aandrijving:07522-20 (L/S® Standard Digital Drive, 600 rpm)
- Aantal rollen:4
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Pompkop:77200-62 (L/S® Easy-Load II Pump Head)
- Breedte:210,8 mm
- Housing material:ABS plastic and aluminium
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:600 rpm