Masterflex® Low density polyethylene tubing, black, 1/4 x 3/8", 100 ft/pack
Catalog # MFLX95877-05
Supplier: Avantor Fluid Handling
Specifications
- Buis ext.Ø:9,96 mm (0,375")
- Buis int.Ø:6,4 mm (0,25")
- Wanddikte:1,6 mm
- Max. druk:8,61845 bar (125 psi)
- Maximumtemperatuur:79 °C (175 °F)
- Kleur:zwart
- Omschrijving:Low density polyethylene tubing, black, 1/4 x 3/8", 100 ft/pack
- Lengte:30,5 m
- Length per pack:30,5 m (100 ft.)
- Regulatory approvals:FDA
- Sterilisation method EtO:Yes
- Min. temperatuur:–73 °C (–100 °F)
- Werkdruk:125 psi
- Clarity:Opaque
- Slangmateriaal:LDPE
- VPE:100 Feet
Specifications
About this item
Gebruik verschillende kleuren slangen om de ene slanglijn van de andere te onderscheiden.
- Ideaal voor algemene toepassingen, toepassingen voor eenmalig gebruik en toepassingen met verlengde vloeistofpaden
Toepassingen: Algemene lagedruk- en temperatuurtoepassingen en toepassingen in de voedselverwerking - gebruik verschillende kleuren slangen om de ene slanglijn van de andere te onderscheiden.
Eigenschappen: Brede weerstand tegen chemicaliën, oplosmiddelen en corrosieve atmosfeer met goede maatvastheid.
Certificeringen: Hars voldoet aan de FDA; voldoet aan de USDA-vereisten.
Temperatuurbereik: –100 to 175 °F (–73 to 80 °C)
Steriliteit: Ethyleenoxide
- Buis ext.Ø:9,96 mm (0,375")
- Buis int.Ø:6,4 mm (0,25")
- Wanddikte:1,6 mm
- Max. druk:8,61845 bar (125 psi)
- Maximumtemperatuur:79 °C (175 °F)
- Kleur:zwart
- Omschrijving:Low density polyethylene tubing, black, 1/4 x 3/8", 100 ft/pack
- Lengte:30,5 m
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:30,5 m (100 ft.)
- Regulatory approvals:FDA
- Sterilisation method EtO:Yes
- Min. temperatuur:–73 °C (–100 °F)
- Werkdruk:125 psi
- Clarity:Opaque
- Slangmateriaal:LDPE
- VPE:100 Feet