About this item
Overbrengen, doseren en meten in laboratorium-, proces- en spoelomgevingen.
- Debiet 0,006 tot 3400 ml/min met L/S-slangen - debiet is afhankelijk van het toerental van de pompkop en de slangmaat
- Digitale interface met grafisch LCD-scherm geeft pompprestaties en bedrijfsmodus weer: continue werking, getimede afgifte, kopieerafgifte of volumeafgifte
- Afstandsbediening beschikbaar via analoge communicatie: spanning, stroom en contactsluiting
- Doseer op volume in ml (0,001 tot 9.999 ml), L of gal; Kopiëren: 1 tot 9.999 doseercycli; of Tijd: tijdsinterval van aan/uit-cycli (1 sec tot 99 uur, 59 min, 59 sec per cyclus)
- Antidruppelfunctie zorgt voor doseernauwkeurigheid
- Modellen met sensor met open kop stoppen de aandrijving wanneer de pompkop wordt geopend (bij gebruik met pompkop met sensor)
- NEMA 4X (IP66) behuizing voor washdown-toepassingen
Deze precisieaandrijvingen bieden opties voor analoge afstandsbediening en eenvoudige programmering, ideaal voor geautomatiseerde procestoepassingen. Aandrijvingen hebben een programmeerbaar afgifte-interval waarmee u de vertraging tussen afgiftecycli kunt instellen voor gemakkelijke, geautomatiseerde afgifte. Geprogrammeerde kalibratie zorgt voor een nauwkeurige dosering en weergave - de aandrijving slaat één kalibratiewaarde per slangmaat op. Programmeer de omvormer via het eenvoudige membraantoetsenbord; toetsenblok vergrendelen/ontgrendelen beveiligt instellingen. De motor is omkeerbaar, zodat u de slang voor of na het pompen kunt doorspoelen en vloeistof in beide richtingen kunt pompen.
- Environmentally Preferable:
Specifications
- Catalog No:
- MFLX07575-30-EU
- MFLX07575-40-EU
- Model:
- 07575-30
- 07575-40
- Cloud verbonden:
- No
- No
- Type bediening:
- Digital
- Digital
- Digital dispensing:
- Yes
- Yes
- Drive height:
- 235 mm (9,25")
- 235 mm (9,25")
- Drive IP rating:
- IP 66
- IP 66
- Drive length:
- 305 mm (12")
- 305 mm (12")
- Drive width:
- 229 mm (9")
- 229 mm (9")
- Min. RPM:
- 0,1 rpm
- 0,1 rpm
- Motor:
- 75 W
- 75 W
- Motor hp:
- 1/10
- 1/10
- Open-head sensor:
- No
- No
- Pump series:
- L/S
- L/S
- Remote I/O:
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Reversible motor:
- Yes
- Yes
- Toerental:
- Variable
- Variable
- Speed control:
- ±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
- ±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
- Type of pump heads accepted:
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
- Washdown capable:
- Yes
- Yes
- Stroom:
- 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
- 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
- Frequentie:
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- Spanning:
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- Garantie:
- 2 years
- 2 years