Masterflex® Fitting, PVDF, Straight, Female Luer to Hose Barb Adapter, 5/32"; 25/PK
MFLX45512-06
CE certificate
- Weerhaakmaat/buis inw.Ø (poort 1):5/32"
- Flow pattern:Straight
- Omschrijving:Female Luer X 5/32" Hose Barb Adapter, PVDF, 25/pk
- Seq:04
- Connection type (port 1):Female luer
- Connection type (port 2):Hose barb
- No. of ports:2
- VPE:25
- Fitting material:PVDF
Verzeker uw procesintegriteit met volledige materiaaltraceerbaarheid.
- Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
- Bepaal welk connectortype nodig is voor uw toepassing door contact op te nemen met gratis technische ondersteuning voor toepassingen*
- Wereldmarktleider in een reeks materialen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad: de meeste materialen en configuraties kunnen dezelfde dag nog worden verzonden
- Unieke verpakkingsopties omvatten individuen, pakketten en kits voor klantvriendelijke bestelling en levering
PVDF luer-fittingen zijn uitstekend geschikt voor elke luer-toepassing waarbij maximale chemische weerstand vereist is. Net als onze luer-fittingen van polypropyleen, polycarbonaat en nylon, worden deze fittingen vervaardigd met nauwe maattoleranties en in overeenstemming met de ISO 594-1-normen. Alle fittingen zijn alleen gemaakt van 100% nieuwe grondstof en worden ook geïnspecteerd om vrij te zijn van verontreinigingen om de zuiverheid in uw proces te helpen waarborgen.
- Weerhaakmaat/buis inw.Ø (poort 1):5/32"
- Flow pattern:Straight
- Omschrijving:Female Luer X 5/32" Hose Barb Adapter, PVDF, 25/pk
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Connection type (port 1):Female luer
- Connection type (port 2):Hose barb
- No. of ports:2
- VPE:25
- Fitting material:PVDF