About this item
Overdracht en uitgifte van grote hoeveelheden.
- Debiet 0,71 tot 42 l/min met B/T-slang - debiet hangt af van het toerental van de aandrijving en de maat van de slang
- Digitale interface met grafisch LCD-scherm geeft pompprestaties en bedrijfsmodus weer: continue werking, getimede afgifte, kopieerafgifte of volumeafgifte
- Afstandsbediening beschikbaar via analoge communicatie: spanning, stroom en contactsluiting
- Het Rapid-Load®-occlusiemechanisme van de pompkop schuift het occlusiebed uit de weg voor eenvoudig plaatsen van de slang en verbeterde slangocclusie
- Geschikt voor B/T PerfectPosition™-pompslangmaten B/T 87 en B/T 91
- Vergrendelingsschakelaar schakelt de stroom uit om de aandrijving te stoppen wanneer de deur wordt geopend
Deze duurzame digitale aandrijving met variabele snelheid is ideaal voor toepassingen voor het overbrengen en doseren van bulkvloeistoffen. Met stroomsnelheden tot 42 lpm (11,1 gpm) kan hij grote batches snel en efficiënt verwerken. De functie voor het vergrendelen/ontgrendelen van het toetsenbord helpt bij het vergrendelen van uw instellingen en voorkomt onbedoelde of ongeoorloofde wijzigingen.
De B/T modulaire digitale aandrijving is een volledig uitgeruste dispenser en biedt een krachtige, omkeerbare motor van 3/4 pk met eenvoudige, intuïtieve bediening. Starten, stoppen, vullen, omkeren, kalibreren en doseren met behulp van het verzegelde toetsenbord. Viercijferig LED-display toont de stroomsnelheid (0,1, 1 of 10 LPM resolutie autoranging met slangmaat), doseervolume (0,1 tot 999 L in stappen van 0,1 L), motortoerental en aantal kopieën (1 tot 99 herhalingen, 100 ml tot meer dan 1000 liter elk) voor geautomatiseerde repetitieve dosering.
Om gemakkelijk te integreren met uw proces, beschikt de omvormer over uitgebreide afstandsbedieningsmogelijkheden via afstandsbedieningskabel 77300-32, apart verkrijgbaar. Functies voor bediening op afstand zijn onder meer pomprichting, start/stop en vullen via open collector, contactsluiting. Deze drive slaat één door de gebruiker gedefinieerde kalibratiewaarde op voor maximale nauwkeurigheid en herhaalbaarheid. Kalibreer handmatig om te compenseren of gebruik de nominale kalibraties die zijn opgeslagen in het niet-vluchtige geheugen.
- Environmentally Preferable:
To order chemicals, medical devices, or other restricted products please provide ID that includes your business name & shipping address via email [email protected] or fax 484.881.5997 referencing your VWR account number. Acceptable forms of ID are:
- • State issued document with your organization's Federal Tax ID Number
- • State issued document with your organization's Resale Tax ID Number
- • City or County issued Business License
- • State Department of Health Services License
- • Any other ID issued by the State that includes the business name & address
* ATTN: California Customers may require additional documentation as part of the CA Health & Safety Code. Products that fall under this regulation will be placed on a mandatory 21-day hold after documentation is received. Avantor will not lift restrictions for residential shipping addresses.
Specifications
- Catalog No:
- MFLX77111-77-EU
- Aantal kanalen:
- 1
- Aantal rollen:
- 3
- Type bediening:
- Digital
- Controller height:
- 114 mm (4,5")
- Controller length:
- 229 mm (9")
- Controller width:
- 279 mm (11")
- Min. flow rate per channel:
- 710 ml/min
- Max. flow rate per channel:
- 42000 ml/min
- IP-klasse:
- IP 56
- Anti-druppel:
- No
- Cloud verbonden:
- No
- Digital dispensing:
- Yes
- Drive height:
- 384 mm (15,1")
- Drive length:
- 686 mm (27")
- Drive width:
- 400 mm (15,8")
- Min. RPM:
- 12 rpm
- Motor:
- 560 W
- Motor hp:
- 3/4
- Open-head sensor:
- Yes
- Pump series:
- B/T
- Reversible motor:
- Yes
- Tubing sizes accepted:
- B/T 87 or B/T 91
- Washdown capable:
- Yes
- Stroom:
- 190 - 260 VAC; 50/60 Hz; 10,5 A
- Frequentie:
- 50/60 Hz
- Spanning:
- 190 - 260 VAC
- Garantie:
- 2 years