ContactUsLinkComponent
Masterflex® op ether gebaseerde polyurethaanslang, Avantor®
Masterflex® op ether gebaseerde polyurethaanslang, Avantor®
Leverancier:  Avantor Fluid Handling
Certificaten
undefined
Masterflex® op ether gebaseerde polyurethaanslang, Avantor®
Leverancier:  Avantor Fluid Handling
Specificaties
  • Model:
  • 95869-00
  • 95869-03
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Length per pack:
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • Max. druk:
  • 27,6 bar (400 psi)
  • 6,9 bar (100 psi)
  • Maximumtemperatuur:
  • 85 °C (185 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • Min. temperatuur:
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • Sterilisation method autoclave:
  • No
  • No
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • Werkdruk:
  • 27,6 bar (400 psi)
  • 6,9 bar (100 psi)
Specificaties
Frequently Bought Together