Masterflex®-adapterfittingen, Luer Lock-ring, Avantor®
Fitting, Nylon, Straight, Snap Luer Lock Ring; 25/PK, Tubing Assembly, Nylon, Straight
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Masterflex®-adapterfittingen, Luer Lock-ring, Avantor®
Catalogus # MFLX45505-74
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Avantor exclusive
CE certificate
Ga naar:
Product Details & Documents
Gemakkelijk overstappen naar een luer-fitting.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
- Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
- Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
Maak uw luer-aansluitsystemen eenvoudig compleet met deze premium connectoren. Inbegrepen zijn enkele speciale configuraties die alleen in polycarbonaat verkrijgbaar zijn. De snap luer-lock ring is voor gebruik met mannelijke luer door slangpilaarfittingen met brede boring. Nylon materiaal heeft een goede chemische weerstand en kan worden gesteriliseerd via autoclaaf, ethyleenoxide of gammastraling.
Documents
Specificaties
- Verbindingstype:Tubing Assembly
- Flow pattern:Straight
- Omschrijving:Fitting, Nylon, Straight, Snap Luer Lock Ring; 25/PK
- Fitting material:Nylon
- Cat. No.:MFLX45505-74
- Garantie:3 Months
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.