Masterflex®-adapterfittingen, mannelijk Luer naar schroefdraad, recht, Avantor®
Supplier: Avantor Fluid Handling
Certificates
About this item
Gemakkelijke overgang tussen luer-fittingen en UNF- of NPT-schroefdraad.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
Deze adapters passen tussen luer-fittingen en UNF- of NPT-schroefdraad. Er zijn zowel mannelijke als vrouwelijke luer-aansluitingen beschikbaar. Alle schroefdraadverbindingen zijn van buitendraad.
- Environmentally Preferable:
Specifications
- Model:
- 45504-84
- 45518-86
- 45518-88
- 45518-82
- 45518-84
- Connection type (port 1):
- Male luer lock
- Male luer lock
- Male luer lock
- Male luer lock
- Male luer lock
- Connection type (port 2):
- 10-33
- ⅛-27 NPT thread
- ¼-18 NPT thread
- ¼-28 UNF
- 10-32 special tapered thread
- No. of ports:
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- Garantie:
- 3 Months
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together