ContactUsLinkComponent
Masterflex®-infuusspuitpompen, hogedruk, Avantor®
Masterflex® Infusion Pump, High-Pressure, Programmable, Single-Syringe; 115 VAC
  MFLX74903-10
undefined
Masterflex® Infusion Pump, High-Pressure, Programmable, Single-Syringe; 115 VAC
  MFLX74903-10
Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation;  additional documentation will be requested for these items prior to shipment. 
  • Stroom:
    115 VAC; 50/60 Hz
  • Nauwkeurigheid:
    ±<1%
  • Omschrijving:
    Infusion Pump, High-Pressure, Programmable, Single-Syringe; 115 VAC
  • Hoogte:
    24 cm
  • Lengte:
    28 cm
  • Linear force:
    100 lbs.
  • Syringe size accepted:
    10 µl - 140 ml
  • Syringe travel rate:
    <126,7"
  • Productie:
    RS-232
  • Reproduceerbaarheid:
    ±0,1%
  • Garantie:
    1 year
  • VPE:
    1
  • Breedte:
    15,2 cm
  • Max. flow rate per syringe:
    145,5 ml/min
  • No. of syringes:
    1
Ideaal voor toepassingen met een laag debiet en hogere druk waarbij precisie vereist is.
  • Stroomsnelheden tot 145,5 ml/min
  • RS-232-connectiviteit voor interface met een externe computer
  • Meer dan 100 lbs lineaire kracht
Deze spuitpompen verdubbelen meer dan de lineaire kracht die beschikbaar is op andere versies. Deze extra kracht maakt de pomp ideaal voor vloeistoftoevoer naar reactoren in chemische toepassingen of voor het werken met stroperige vloeistoffen. Het robuuste ontwerp van de spuithouder en
  • Stroom:
    115 VAC; 50/60 Hz
  • Nauwkeurigheid:
    ±<1%
  • Omschrijving:
    Infusion Pump, High-Pressure, Programmable, Single-Syringe; 115 VAC
  • Hoogte:
    24 cm
  • Lengte:
    28 cm
  • Environmentally Preferable:
  • Linear force:
    100 lbs.
  • Syringe size accepted:
    10 µl - 140 ml
  • Syringe travel rate:
    <126,7"
  • Productie:
    RS-232
  • Reproduceerbaarheid:
    ±0,1%
  • Garantie:
    1 year
  • VPE:
    1
  • Breedte:
    15,2 cm
  • Max. flow rate per syringe:
    145,5 ml/min
  • No. of syringes:
    1