Masterflex® Air Operated Drum Pump, 1:1 Ratio, 13 GPM
Catalog # MFLX79015-00
Supplier: Avantor Fluid Handling
Specifications
- Maximale stroomsnelheid:13 gal./min
- Stroom:Air
- Omschrijving:Air Operated Drum Pump, 1:1 ratio, 13 gal./min
- Max. air inlet pressure:10 bar (145 psig)
- Motor gear ratio:1:1
- Tube length, inlet:36"
- Garantie:1 year
- VPE:1
Specifications
About this item
Extreem laag geluidsniveau voor drukke werkomgevingen dankzij uniek luchtmechanisme.
- 60% lager luchtverbruik
- Snel en eenvoudig onderhoud met een stuk luchtmechanisme
- Pompen zorgen voor een snelle, betrouwbare levering en zijn robuust genoeg voor extreme omstandigheden
- Te gebruiken voor elke toepassing waarbij olie onder druk nodig is — ideaal voor productie, bouw en mijnbouw
Pompen verwerken smeermiddelen op petroleumbasis en synthetische oliën. Ze hebben ook een interne geluiddemper om luchtgeluid te verminderen. Kraamvrije luchtmotor kan met of zonder smeerinrichting worden gebruikt. Maak snelle oriëntatieveranderingen door de uitlaat tot 360° te verstellen. Eenvoudig in-line onderhoud aan de pomp om kostbare uitvaltijd tot een minimum te beperken. Pompen rechtstreeks op vat of tank monteren; voor andere containers dan 16 en 55 gallon, gebruik een 2 "pijp die op de gewenste lengte is gesneden.
- Maximale stroomsnelheid:13 gal./min
- Stroom:Air
- Omschrijving:Air Operated Drum Pump, 1:1 ratio, 13 gal./min
- Environmentally Preferable:
- Max. air inlet pressure:10 bar (145 psig)
- Motor gear ratio:1:1
- Tube length, inlet:36"
- Garantie:1 year
- VPE:1