Specificaties
- Sanitary clamp size (Port 1):3/4"
- Omschrijving:Sanitary Clamp, ¾” Tri-clamp, 304 Stainless Steel; 1/EA
- Materiaal:Roestvrij staal
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Sanitary gasket size:3/4"
Specificaties
Over dit artikel
Verzeker de effectiviteit van uw steam-in-place (SIP) processen.
- Gemakkelijk te integreren in bestaande buizen of leidingen
- Systeem maakt gebruik van standaard sanitaire Tri-Clamp® fittingen
- Resultaten kunnen in slechts één uur worden afgelezen
Met het Attest in-line steriliteitstestsysteem kunt u de effectiviteit van SIP-inspanningen bepalen. Een kleine ampul met stoomgevoelige bacteriën wordt in een houderpakking gestoken. De pakking kan vervolgens worden gemonteerd in standaard sanitaire Tri-Clamp-aansluitingen en worden afgedekt met een einddop. Na een SIP- of CIP-procedure wordt de ampul in één uur geanalyseerd met de Rapid Incubator. Als het SIP-proces effectief was, doodt het de bacteriën in de ampul.
Indicatorhouders dienen als pakking voor klemfittingen en als houder voor de ampul. Kies een indicatorhouder met of zonder injectiepoort. Met indicatorhouders met een poort kunt u een thermokoppel in de vloeistofstroom steken, of een spuit met luer-tip waarmee vloeistoffen in de vloeistofleiding kunnen worden geïnjecteerd.
Eindkappen zijn 316 RVS standaard eindkappen voor sanitaire klemmen, compatibel met uw klemfittingen. Einddoppen worden gebruikt om de lijn af te sluiten en de indicatorhouder op zijn plaats te verzegelen.
Klemmen worden gebruikt om de einddop, de indicatorhouder en uw bestaande klemfitting aan elkaar te klemmen. Klemmen aan de rechterkant zijn speciaal ontworpen voor gebruik met indicatorhouders met een injectiepoort. Deze klemmen hebben een opening rondom de poort, waardoor je toegang hebt tot de poort. Gebruik standaard klemmen voor indicatorhouders zonder injectiepoort.
Ampullen zijn gevuld met warmtegevoelige Bacillus stearothermophilus-sporen. Sporen overleven effectieve stoomsterilisatie niet. Ampullen moeten worden geanalyseerd met de Rapid Incubator.
- Sanitary clamp size (Port 1):3/4"
- Omschrijving:Sanitary Clamp, ¾” Tri-clamp, 304 Stainless Steel; 1/EA
- Materiaal:Roestvrij staal
- Environmentally Preferable:
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Sanitary gasket size:3/4"