ContactUsLinkComponent
Masterflex® I/ P® hoogwaardige pompkop Vervangingsonderdelen, Avantor®
Masterflex® I/P® High-Performance Pump Head Replacement Rotor and Body Assembly
Catalogus # MFLX77600-69
Leverancier:  Avantor Fluid Handling
undefined
Masterflex® I/P® High-Performance Pump Head Replacement Rotor and Body Assembly
Catalogus # MFLX77600-69
Leverancier:  Avantor Fluid Handling
Specificaties
  • Pump series:
    I/P
  • Omschrijving:
    KIT REPL ROTOR & BODY ASSEMBLY (Rotor/body assembly with tang boot)
  • VPE:
    1
  • Housing material:
    Stainless steel, thermoset polyester
  • Rotor material:
    Stainless Steel
Specificaties
Over dit artikel
Haal het meeste uit uw Masterflex® I/P® High-Performance pompkop met deze vervangende onderdelen.
  • Roestvrijstalen (SS) rotor / rol voor grotere duurzaamheid en chemische weerstand
Vervangingsonderdelen om uw pompkop nog langer te laten werken.
Levering: Includes rotor, body, and tang boot.
  • Pump series:
    I/P
  • Omschrijving:
    KIT REPL ROTOR & BODY ASSEMBLY (Rotor/body assembly with tang boot)
  • Environmentally Preferable:
  • VPE:
    1
  • Housing material:
    Stainless steel, thermoset polyester
  • Rotor material:
    Stainless Steel