Masterflex® L/S® Variable-Speed Digital Drive System with PTFE-Diaphragm Head; 90 to 260 VAC
Catalog # MFLX77915-10-EU
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
ISO9001
Specifications
- Maximale stroomsnelheid:800 ml/min
- Stroom:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- Nauwkeurigheid:±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
- Type bediening:Variable-Speed Digital
- Min. debiet:80 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S PTFE-Diaphragm Pump System; 6 to 600 rpm, 90 to 260 VAC
- Hoogte:21,59 cm
- Lengte:43,94 cm
- Duty cycle:Continuous
- Drive IP rating:IP 33
- Min. RPM:6 rpm
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- Tubing sizes accepted:L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- Washdown capable:No
- Buis:06605-15, 12-ft (PTFE Tubing, 1/4" x 3/8")
- Aandrijving:07528-10 (L/S® Variable-Speed Digital Drive with Remote I/O, 600 rpm)
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Pompkop:07090-42 (L/S® PTFE-Diaphragm Pump Head)
- Breedte:21,08 cm
- Housing material:ABS plastic and aluminium
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:600 rpm
Specifications
About this item
Ideaal voor chemische voeding/dosering en toepassingen die hoge zuiverheid, hoge druk of beide vereisen.
- Stroombereik 80 tot 800 ml/min - stroomsnelheid is afhankelijk van het toerental van de aandrijving en de maat van de slang
- Met PTFE bevochtigde onderdelen helpen de vloeistofzuiverheid te behouden
- Pomp door filters of in een systeem onder druk
- De terugslagklep aan de inlaatzijde van de pomp houdt het vullen tot twee uur vast als de pomp is uitgeschakeld
- Unieke geometrie minimaliseert het karnen van vloeistof en dood volume voor een hoge meetnauwkeurigheid zonder verontreiniging met reagens
- Nauwkeurige en herhaalbare instellingen met 3-cijferige LED-weergave van het toerental
- Maximaliseer processen in een minimale voetafdruk door spatbestendige schijven met IP33-classificatie te stapelen
- Twee manieren om snelheid, richting en starten/stoppen te regelen: gebruik het membraantoetsenbord of afstandsbediening
Deze L/S®-precisie-consoleaandrijvingen met variabele snelheid bieden een nauwkeurige snelheidsregeling van ± 0,25% voor een nauwkeurige stroomregeling. Het grote LED-display en de LED-indicatoren bevestigen het motortoerental en de motorrichting in één oogopslag. De complete pompsystemen bevatten alles wat u nodig heeft om te beginnen met pompen.
Delivery: Inclusief pTFE-membraanpompkop 07090-42, 12 ft (3,6 m) PTFE-slang (1/4" ID x 3/8" OD), L/S-aandrijving 07528-10, twee PFA-buisadapters (1/4 " NPT(F) x 3/8" OD), voetklep, montagegereedschap en koppelingsmateriaal.
- Maximale stroomsnelheid:800 ml/min
- Stroom:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- Nauwkeurigheid:±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
- Type bediening:Variable-Speed Digital
- Min. debiet:80 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S PTFE-Diaphragm Pump System; 6 to 600 rpm, 90 to 260 VAC
- Hoogte:21,59 cm
- Lengte:43,94 cm
- Environmentally Preferable:
- Duty cycle:Continuous
- Drive IP rating:IP 33
- Min. RPM:6 rpm
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- Tubing sizes accepted:L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- Washdown capable:No
- Buis:06605-15, 12-ft (PTFE Tubing, 1/4" x 3/8")
- Aandrijving:07528-10 (L/S® Variable-Speed Digital Drive with Remote I/O, 600 rpm)
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Pompkop:07090-42 (L/S® PTFE-Diaphragm Pump Head)
- Breedte:21,08 cm
- Housing material:ABS plastic and aluminium
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:600 rpm