Masterflex® elektro-optische optische sensorcontroller, Avantor®
Product Details & Documents
Converteert standaard 110 VAC lijnstroom naar 10 tot 28 VDC ingangsvermogen.
- Gemakkelijk verborgen VAC naar VDC
Controller converteert standaard 110 VAC-lijnstroom naar het 10 tot 28 VDC-ingangsvermogen dat nodig is voor de werking van de optische sensor, en biedt een SPDT, 5 A-relaisuitgang voor directe regeling van gemiddelde belastingen. Ingangsspanning: 120 VAC, 50/60Hz. Maximale stroomafname: 70 mA bij 120 VAC. Bedrijfstemperatuur: –13 tot 158 °F (–25 tot 70 °C). Elektrische aansluitingen: acht platte kabelschoenen ¼" buitendraad. Afmetingen: 3"L×23-1/32"W×4-15/16"H.
Specifications
- Breedte:585 mm
- Omschrijving:Optical Sensor Controller; Allows For Single-point Detection And Control
- Hoogte:12,5 cm
- Lengte:7,62 cm
- Stroom:120 VAC
- Cat. No.:MFLX32772-50
- Min. process temperature:-13 °F
- Max. process temperature:70 °C
- Garantie:1 year