Masterflex® L/S® hoogwaardige precisiepompslangen, FDA-conform Viton®, Avantor®
Goed voor voedsel- en laboratoriumtoepassingen.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
Toepassingen: Voedsel- of laboratoriumtoepassingen waar FDA-conformiteit vereist is, overdracht van zuren en oplosmiddelen, werk bij hoge temperaturen
Eigenschappen: Goede chemische bestendigheid, dekkend zwart
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Environmentally Preferable:
- Model:
- 96412-24
- 96412-35
- 96412-36
- 96412-15
- Length per pack:
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- Max. druk:
- 1,7 bar (25 psi)
- 1,03 bar (15 psi)
- 1,03 bar (15 psi)
- 2,7 bar (40 psi)
- Min. temperatuur:
- –32 °C (–25 °F)
- –32 °C (–25 °F)
- –32 °C (–25 °F)
- –32 °C (–25 °F)
- Maximumtemperatuur:
- 205 °C (400 °F)
- 205 °C (400 °F)
- 205 °C (400 °F)
- 205 °C (400 °F)
- Min. temperature (dynamic):
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- Max. temperature (dynamic):
- 150 °C (302 °F)
- 150 °C (302 °F)
- 150 °C (302 °F)
- 150 °C (302 °F)
- Max. vacuüm:
- 660 mm Hg (26" Hg)
- 660 mm Hg (26" Hg)
- 610 mm Hg (24" Hg)
- 660 mm Hg (26" Hg)
- Pump series:
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- Regulatory approvals:
- ADCF;FDA
- ADCF;FDA
- ADCF;FDA
- ADCF;FDA
- Sterilisatie:
- Sterilization is not recommended
- Sterilization is not recommended
- Sterilization is not recommended
- Sterilization is not recommended
- Sterilisation method autoclave:
- No
- No
- No
- No
- Sterilisation method EtO:
- No
- No
- No
- No
- Sterilisation method gamma:
- No
- No
- No
- No
- Suction lift H₂O:
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,3 m (27 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- Garantie:
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
Frequently Bought Together