Masterflex® L/S® Variable-Speed Air-Powered Drive with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Tubing
Catalog # MFLX77931-10
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
2 year warranty
Specifications
- Maximale stroomsnelheid:2900 ml/min
- Nauwkeurigheid:±10%
- Type bediening:Variable-Speed Air-Powered
- Min. debiet:170 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S Air-Powered Pump System with Easy-Load II Pump Head
- Hoogte:22,38 cm
- Lengte:36,73 cm
- Duty cycle:Continuous
- Drive IP rating:IP 44
- Min. RPM:60 rpm
- Open-head sensor:No
- Tubing sizes accepted:L/S® 15, 24, 35, 36
- Washdown capable:No
- Buis:06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
- Aandrijving:07569-00 (L/S® Variable-Speed Air-Powered Drive)
- Aantal rollen:4
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Pompkop:77200-62 (L/S® Easy-Load II Pump Head)
- Breedte:12,22 cm
- Housing material:Painted steel
- Included accessories:Air/speed regulator with 5µm air filter, automatic lubricator, 0-30psi pressure gauge, and muffler
- Max. RPM:600 rpm
Specifications
About this item
Gebruik waar elektrische stroom onveilig of niet beschikbaar is.
- Stroombereik 3,6 tot 3400 ml/min - lage snelheid is afhankelijk van toerental aandrijving, slangkop en slangmaat
- Varieer eenvoudig de snelheid door de luchtdruk aan te passen met de regelaar
- Robuuste luchtmotor van 3/4 pk vereist weinig onderhoud en genereert minder warmte dan een elektromotor
- IP44-geclassificeerde gelakte stalen behuizing beschermt tegen zacht opspattend water
Gebruik dit luchtaangedreven systeem met variabele snelheid wanneer elektrische stroom onveilig of onpraktisch is. Zorgvuldige aarding ter bescherming tegen statische elektriciteit is essentieel voor een veilige werking. Aandrijving werkt op 3 tot 25 cfm luchtinvoer bij 20 tot 100 psi.
- Maximale stroomsnelheid:2900 ml/min
- Nauwkeurigheid:±10%
- Type bediening:Variable-Speed Air-Powered
- Min. debiet:170 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S Air-Powered Pump System with Easy-Load II Pump Head
- Hoogte:22,38 cm
- Lengte:36,73 cm
- Environmentally Preferable:
- Duty cycle:Continuous
- Drive IP rating:IP 44
- Min. RPM:60 rpm
- Open-head sensor:No
- Tubing sizes accepted:L/S® 15, 24, 35, 36
- Washdown capable:No
- Buis:06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
- Aandrijving:07569-00 (L/S® Variable-Speed Air-Powered Drive)
- Aantal rollen:4
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Pompkop:77200-62 (L/S® Easy-Load II Pump Head)
- Breedte:12,22 cm
- Housing material:Painted steel
- Included accessories:Air/speed regulator with 5µm air filter, automatic lubricator, 0-30psi pressure gauge, and muffler
- Max. RPM:600 rpm