Masterflex® L/S® Standard Pump Head Replacement Thrust Washers; 10/PK
Catalog # MFLX07021-04
Supplier: Avantor Fluid Handling
Specifications
- Pump series:L/S
- Omschrijving:Replacement thrust washers for L/S Standard pump heads, pack of 10,
- VPE:10
Specifications
About this item
Haal het maximale uit uw Masterflex® L/S® standaard pompkop met deze vervangende onderdelen.
- Geschikt voor gebruik met Masterflex® L/S® Standard pompkoppen
Vervangingsonderdelen om uw pompkop nog langer te laten werken. Drukringen passen aan weerszijden van de rotorconstructie van standaard L/S-pompkoppen.
- Pump series:L/S
- Omschrijving:Replacement thrust washers for L/S Standard pump heads, pack of 10,
- Environmentally Preferable:
- VPE:10