Masterflex® I/P® Variable-Speed Air-Powered Drive with Easy-Load® ATEX Pump Head, 100 to 650 rpm
Catalog # MFLX77980-10
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
Specifications
- Maximale stroomsnelheid:8000 ml/min
- Nauwkeurigheid:±10%
- Type bediening:Variable-Speed Air-Powered
- Min. debiet:1200 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:I/P
- Omschrijving:I/P ATEX Zone 2 Air-Powered Pump System, 100-650 rpm.
- Hoogte:22,86 cm
- Lengte:33,35 cm
- Seq:02
- Model:77980-10
- Duty cycle:Continuous
- Drive IP rating:IP 34
- Min. RPM:100 rpm
- Open-head sensor:No
- Tubing sizes accepted:I/P® 26, 73, 82
- Washdown capable:No
- Buis:06434-73, 10-ft (C-FLEX® Ultra, I/P® 73)
- Aandrijving:07589-30 (I/P® Variable-Speed Air-Powered Drive)
- Aantal rollen:3
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Pompkop:77602-80 (I/P® Easy-Load® ATEX Head)
- Breedte:21,59 cm
- Housing material:Painted steel
- Max. RPM:650 rpm
Specifications
About this item
Pomp veilig in gevaarlijk
omgevingen.
- Debiet 0,6 tot 13 LPM I/P-slangen - debiet is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de pompkop en de maat van de slangen
- Pas het motortoerental eenvoudig aan met behulp van de meegeleverde regelaar
- Sluit hem moeiteloos aan op uw bestaande luchttoevoer of compressor
- De 3/4 pk luchtaangedreven motor start soepel, loopt koel en vereist weinig onderhoud
- ATEX Zone 2 goedgekeurd; geclassificeerd volgens EEXII 3 G c IIC T6; NEC Klasse 1, Divisie 2, Groepen A, B, C, D, T6
Gebruik deze luchtaangedreven aandrijving met variabele snelheid wanneer elektrische stroom onveilig of onpraktisch is. Voor een veilige werking zorgvuldig aarden ter bescherming tegen statische elektriciteit.
- Maximale stroomsnelheid:8000 ml/min
- Nauwkeurigheid:±10%
- Type bediening:Variable-Speed Air-Powered
- Min. debiet:1200 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:I/P
- Omschrijving:I/P ATEX Zone 2 Air-Powered Pump System, 100-650 rpm.
- Hoogte:22,86 cm
- Lengte:33,35 cm
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Model:77980-10
- Duty cycle:Continuous
- Drive IP rating:IP 34
- Min. RPM:100 rpm
- Open-head sensor:No
- Tubing sizes accepted:I/P® 26, 73, 82
- Washdown capable:No
- Buis:06434-73, 10-ft (C-FLEX® Ultra, I/P® 73)
- Aandrijving:07589-30 (I/P® Variable-Speed Air-Powered Drive)
- Aantal rollen:3
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Pompkop:77602-80 (I/P® Easy-Load® ATEX Head)
- Breedte:21,59 cm
- Housing material:Painted steel
- Max. RPM:650 rpm