Masterflex® L/S® Digital Drive with PTFE-Tubing Pump Head, 3 to 300 rpm; 90 to 260 VAC
MFLX77912-10-EU
CE Compliant
ISO9001
- Maximale stroomsnelheid:65 ml/min
- Stroom:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- Nauwkeurigheid:±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
- Cloud verbonden:No
- Type bediening:Variable-Speed Digital
- Frequentie:50/60 Hz
- Min. debiet:0,75 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Spanning:90 - 260 VAC
- Omschrijving:L/S PTFE-Tubing Pump System; 3 to 300 rpm, 90 to 260 VAC
- Hoogte:215,9 mm
- Lengte:331,5 mm
- Duty cycle:Continuous
- Anti-druppel:No
- Digital dispensing:No
- Drive IP rating:IP 33
- Max. flow rate per channel:65 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,75 ml/min
- Min. RPM:3 rpm
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:PTFE Tubing Sets
- Washdown capable:No
- Buis:77390-60, 2/pk (PTFE Tubing Set, 4mm x 6mm)
- Aandrijving:07528-20 (L/S® Variable-Speed Digital Drive with Remote I/O, 300 rpm)
- Aantal rollen:6
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Pompkop:77390-00 (L/S® PTFE-Tubing Pump Head)
- Breedte:210,8 mm
- Housing material:ABS plastic and aluminium
- Electrical plug type:EU
- Included accessories:Two 1/4" NPT(M) compression adapters, one tubing grooving tool
- Max. RPM:300 rpm
Breng agressieve organische oplosmiddelen en zeer zuivere vloeistoffen over.
- Stroombereik 0,18 tot 65 ml/min - lage snelheid hangt af van het toerental van de aandrijving en slangen met een buitendiameter van 4 of 6 mm
- Stijve pompslang ontworpen om vloeistoffen te verpompen met een druk tot 100 psi (6,9 bar)
- Instelbare occlusie - strakker voor hogere druk, losser voor een langere levensduur van de slang
- Beperkte chemische blootstelling met PTFE-slangen als enige bevochtigde deel
Dit complete Masterflex-systeem is ideaal voor filtratie, chemische injectie en andere hogedruktoepassingen. De PTFE-pompkop is geschikt voor starre PTFE-slangensets met een buitendiameter van 4 of 6 mm. Opmerking: Gebruik alleen Masterflex® PTFE-slangensets.
: Bevat l/S® PTFE-slangpompkop 77390-00, PTFE-slangenset 77390-60 en L/S®-aandrijving met variabele snelheid 07528-20 (3 tot 300 tpm). Het systeem bevat ook twee 1/4" NPT(M)-buisadapters.
- Maximale stroomsnelheid:65 ml/min
- Stroom:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- Nauwkeurigheid:±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
- Cloud verbonden:No
- Type bediening:Variable-Speed Digital
- Frequentie:50/60 Hz
- Min. debiet:0,75 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Spanning:90 - 260 VAC
- Omschrijving:L/S PTFE-Tubing Pump System; 3 to 300 rpm, 90 to 260 VAC
- Hoogte:215,9 mm
- Lengte:331,5 mm
- Environmentally Preferable:
- Duty cycle:Continuous
- Anti-druppel:No
- Digital dispensing:No
- Drive IP rating:IP 33
- Max. flow rate per channel:65 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,75 ml/min
- Min. RPM:3 rpm
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:PTFE Tubing Sets
- Washdown capable:No
- Stroom:1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- Buis:77390-60, 2/pk (PTFE Tubing Set, 4mm x 6mm)
- Aandrijving:07528-20 (L/S® Variable-Speed Digital Drive with Remote I/O, 300 rpm)
- Aantal rollen:6
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Pompkop:77390-00 (L/S® PTFE-Tubing Pump Head)
- Breedte:210,8 mm
- Housing material:ABS plastic and aluminium
- Electrical plug type:EU
- Included accessories:Two 1/4" NPT(M) compression adapters, one tubing grooving tool
- Max. RPM:300 rpm