Stopcocks with Flow Indicator, PVC
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Easily control flow with flow indicator handle.
- Constructed of durable PVC and EPDM
PVC bodies, EPDM seals and seats. Flow indicator on handle. Maximum pressure is 150 psi at the maximum temperature of 120 °F (49 °C); maximum vacuum is 29.9" Hg.
4 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Easily control flow with flow indicator handle.
- Constructed of durable PVC and EPDM
PVC bodies, EPDM seals and seats. Flow indicator on handle. Maximum pressure is 150 psi at the maximum temperature of 120 °F (49 °C); maximum vacuum is 29.9" Hg.
Specifications for Product Family
Specificaties
- Connection type:
- NPT(M)
- NPT(M) x Barbed
- Barbed
- NPT(F)
- Inlet port:
- 1/4" NPT(M)
- 1/4" NPT(M)
- 1/4" to 1/2" Barb
- 1/4" NPT(F)
- Outlet port:
- 1/4" NPT(M)
- 1/4" Barb
- 1/4" to 1/2" Barb
- 1/4" NPT(F)
- Interne Ø slangen:
- 0,5 - 0,625"
- 0,25 - 0,5"
- Max. druk:
- 150 psi
- 150 psi
- 150 psi
- 150 psi
- Maximumtemperatuur:
- 48 °C (120 °F)
- 48 °C (120 °F)
- 48 °C (120 °F)
- 48 °C (120 °F)
- Port size:
- 0,25 NPT(F)
- Orifice:
- 6,35 mm (0,25")
- 6,35 mm (0,25")
- 6,35 to 12,7 mm (0,25 - 0,5")
- 6,35 mm (0,25")
- Garantie:
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- Met media bevochtigde materialen:
- PVC
- PVC
- PVC
- PVC
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
- BeschikbaarheidPrice
- MFLX06225-52PVC Stopcock with Flow Indication, 1/4" NPT(M) x 1/4" NPT(M)PVC Stopcock with Flow Indication, 1/4" NPT(M) x 1/4" NPT(M)Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST46,80 €Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.MFLX06225-52Connection typeNPT(M)Inlet port1/4" NPT(M)Outlet port1/4" NPT(M)Interne Ø slangenMax. druk150 psiMaximumtemperatuur48 °C (120 °F)Port sizeOrifice6,35 mm (0,25")Garantie1 yearMet media bevochtigde materialenPVC - MFLX06225-54PVC Stopcock with Flow Indication, 1/4" NPT(M) x 1/4" hose barbPVC Stopcock with Flow Indication, 1/4" NPT(M) x 1/4" hose barbLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST56,50 €Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.MFLX06225-54Connection typeNPT(M) x BarbedInlet port1/4" NPT(M)Outlet port1/4" BarbInterne Ø slangen0,5 - 0,625"Max. druk150 psiMaximumtemperatuur48 °C (120 °F)Port sizeOrifice6,35 mm (0,25")Garantie1 yearMet media bevochtigde materialenPVC - MFLX06225-56PVC Stopcock w/ Flow Indication, 1/4-1/2" ID x 1/4-1/2" IDPVC Stopcock w/ Flow Indication, 1/4-1/2" ID x 1/4-1/2" IDLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST55,80 €Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.MFLX06225-56Connection typeBarbedInlet port1/4" to 1/2" BarbOutlet port1/4" to 1/2" BarbInterne Ø slangen0,25 - 0,5"Max. druk150 psiMaximumtemperatuur48 °C (120 °F)Port sizeOrifice6,35 to 12,7 mm (0,25 - 0,5")Garantie1 yearMet media bevochtigde materialenPVC - MFLX06225-50PVC Stopcock with Flow Indication, 1/4" NPT(F) x 1/4" NPT(F)PVC Stopcock with Flow Indication, 1/4" NPT(F) x 1/4" NPT(F)Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST56,50 €Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.MFLX06225-50Connection typeNPT(F)Inlet port1/4" NPT(F)Outlet port1/4" NPT(F)Interne Ø slangenMax. druk150 psiMaximumtemperatuur48 °C (120 °F)Port size0,25 NPT(F)Orifice6,35 mm (0,25")Garantie1 yearMet media bevochtigde materialenPVC
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Universal Stopcock Kit, PVC and EPDM, 150 psiUniversal Stopcock Kit, PVC and EPDM, 150 psiMFLX06225-60Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 48,90 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.