Minder slangwissels!
- Planetaire aandrijving met 8 roestvrijstalen rotoren vermindert pulsatie, verhoogt de nauwkeurigheid van de stroomsnelheid en verlengt de levensduur van de slang
- Bediening via toetsenbord met 6 knoppen, computer of afstandsbediening
- Viercijferig LED-display vergemakkelijkt herhaalbaarheid
- Automatische occlusiecartridges zijn gebruiksvriendelijk en bieden reproduceerbare resultaten
Deze Ismatec® IPC en IPC-N digitale peristaltische meerkanaals programmeerbare pompen zijn voorzien van planetaire tandwielen die acht roestvrijstalen rollen tegelijk aandrijven voor een soepele rotatie en nauwkeurige vloeistofstroom. Het viercijferige LED-display geeft het debiet of het toerental weer wanneer de pomp draait. Gebruik de MAX-knop om direct de snelheid voor primen of spoelen te verhogen zonder uw geprogrammeerde instellingen te verstoren.
Combineer slangmaten en formuleringen die passen bij uw toepassing. Er worden twee soorten cassettes aangeboden: Click'n'go™- en drukhendel-cartridges. Click'n'go™-cartridges zijn voorzien van automatische occlusie voor vereenvoudigd gebruik, minder slangwisselingen en reproduceerbare resultaten. Installeer cartridges in één richting voor lage pulsatie; in tegengestelde richting voor hogere tegendruk. Cartridges met drukhendel bieden de gebruiker de mogelijkheid om de tegendruk die wordt ervaren door de slangen-/pompcombinatie handmatig aan te passen.
Ideaal voor continu pompen of voor doseren in een van de vijf modi:
- Debiet: 0,0004 tot 44 ml/min (afhankelijk van de gebruikte slangmaat en het gebruikte model)
- Op tijd: 0,1 seconden tot 999,9 uur
- Batches: stel de vertraging in tussen afgegeven volumes
- Druppelvrij: programmeer achterwaartse stappen om druppels te voorkomen
- Volumeweergave in ml of µl
Pompen zijn voorzien van analoge ingangs- en uitgangsregelingen, evenals een RS-232-interface voor besturing door een computer. Afstandsbedieningsmogelijkheden—RS-232 om alle bedieningsfuncties te bedienen (DB9 mannelijk); 0 tot 5 VDC, 0 tot 10 VDC, 0 tot 20 mA, 4 tot 20 mA voor start/stop en autostart via contactsluiting (DB15 male); voetschakelaar (drie-pins DIN-poort). Snelheid bewaken via analoge uitgang.
Bestel de maat en samenstelling van de two-stop slang voor uw toepassing (afzonderlijk verkrijgbaar). Er zijn meer dan 100 opties - de meest populaire formaten en formuleringen zijn te vinden onder Accessoires hieronder!
- Environmentally Preferable:
Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation; additional documentation will be requested for these items prior to shipment.