Masterflex® Ismatec® ISM735A Minicartridge Pump Head for 3-Stop Tubing, 4-Channel, 12-Roller
MFLX78002-90
- Maximale stroomsnelheid:52,3 ml/min
- Max. druk:22 psi
- Min. debiet:0,003 ml/min
- Aantal kanalen:4
- Omschrijving:Minicartridge pump head, 4 channels, 12 rollers, 3-stop
- Seq:02
- Model:78002-90
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Rollen:12
Eenvoudig aan te sluiten op uw Ismatec®-schijf.
- Klik uw pompkop snel op uw schijven met het draai-en-vergrendel montagesysteem
- Kies uit zestien verwisselbare pompkoppen die stroomsnelheden bieden van 0,01 tot 3660 ml/min
- RS-232-interface maakt verbinding met uw pc
Speciaal ontworpen voor gebruik met Ismatec 3-stops slangen.
- Maximale stroomsnelheid:52,3 ml/min
- Max. druk:22 psi
- Min. debiet:0,003 ml/min
- Aantal kanalen:4
- Omschrijving:Minicartridge pump head, 4 channels, 12 rollers, 3-stop
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Model:78002-90
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Rollen:12