Masterflex® I/P® Variable-Speed Air-Powered Drive, 100 to 650 rpm
MFLX07589-30
CE Compliant
- Maximale stroomsnelheid:17000 ml/min
- Type bediening:Analog Variable Speed
- Pump series:I/P
- Omschrijving:I/P variable-speed air-powered drive.
- Drive height:229 mm (9")
- Drive IP rating:IP 34
- Drive length:282 mm (11,125")
- Drive width:216 mm (8,5")
- Min. RPM:100 rpm
- Motor hp:3/4
- Open-head sensor:No
- Reversible motor:No
- Speed control:±10%
- Type of pump heads accepted:Standard, Easy-Load, High-Performance
- Motor:560 W
- Toerental:Variable
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:Painted steel
- Max. RPM:650 rpm
- No. of pump heads accepted:2
Pomp veilig in gevaarlijke omgevingen.
- Debiet 0,6 tot 13 LPM I/P-slangen - debiet is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de pompkop en de maat van de slangen
- Pas het motortoerental eenvoudig aan met behulp van de meegeleverde regelaar
- Sluit hem moeiteloos aan op uw bestaande luchttoevoer of compressor
- De 3/4 pk luchtaangedreven motor start soepel, loopt koel en vereist weinig onderhoud
- ATEX Zone 2 goedgekeurd; geclassificeerd volgens EEXII 3 G c IIC T6; NEC Klasse 1, Divisie 2, Groepen A, B, C, D, T6
Gebruik deze luchtaangedreven aandrijving met variabele snelheid wanneer elektrische stroom onveilig of onpraktisch is. Voor een veilige werking zorgvuldig aarden ter bescherming tegen statische elektriciteit.
: Includes regulator with 5-µm air filter and 1/4'' NPT(F) connection, automatic lubricator, 0 to 100 psi pressure gauge, and muffler.
- Maximale stroomsnelheid:17000 ml/min
- Type bediening:Analog Variable Speed
- Pump series:I/P
- Omschrijving:I/P variable-speed air-powered drive.
- Environmentally Preferable:
- Drive height:229 mm (9")
- Drive IP rating:IP 34
- Drive length:282 mm (11,125")
- Drive width:216 mm (8,5")
- Min. RPM:100 rpm
- Motor hp:3/4
- Open-head sensor:No
- Reversible motor:No
- Speed control:±10%
- Type of pump heads accepted:Standard, Easy-Load, High-Performance
- Motor:560 W
- Toerental:Variable
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:Painted steel
- Max. RPM:650 rpm
- No. of pump heads accepted:2