Masterflex® L/S® Variable-Speed Air-Powered Drive, 60 to 600 rpm
Catalogus # MFLX07569-00
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
2 year warranty
ISO9001
Specificaties
- Maximale stroomsnelheid:3400 ml/min
- Type bediening:Analog Variable Speed
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S variable speed air-powered drive, 60 to 600 rpm.
- Drive height:224 mm (8,8125")
- Drive IP rating:IP 44
- Drive length:251 mm (9,875")
- Drive width:122 mm (4,8125")
- Min. RPM:60 rpm
- Motor hp:1/3
- Open-head sensor:No
- Reversible motor:No
- Speed control:±10%
- Type of pump heads accepted:Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Quick Load, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm
- Motor:250 W
- Toerental:Variable
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Housing material:Painted steel
- Max. RPM:600 rpm
- No. of pump heads accepted:2
Specificaties
Over dit artikel
Gebruik waar elektrische stroom onveilig of niet beschikbaar is.
- Stroombereik 3,6 tot 3400 ml/min - lage snelheid is afhankelijk van toerental aandrijving, slangkop en slangmaat
- Varieer eenvoudig de snelheid door de luchtdruk aan te passen met de regelaar
- Robuuste luchtmotor van 1/3 pk vereist weinig onderhoud en genereert minder warmte dan een elektromotor
- IP44-geclassificeerde gelakte stalen behuizing beschermt tegen zacht opspattend water
Gebruik deze luchtaangedreven aandrijving met variabel toerental wanneer elektrische stroom onveilig of onpraktisch is. Zorgvuldige aarding ter bescherming tegen statische elektriciteit is essentieel voor een veilige werking. Aandrijving accepteert negen soorten pompkoppen: Standaard, Easy-Load®, Easy-Load® II, Easy-Load® 3, Multichannel, High-Performance, Cartridge, PTFE-slang en PTFE-diafragma.
Levering: Inclusief lucht-/snelheidsregelaar met 5 μm luchtfilter, automatische smeerinrichting, manometer van 0 tot 30 psi en geluiddemper.
- Maximale stroomsnelheid:3400 ml/min
- Type bediening:Analog Variable Speed
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S variable speed air-powered drive, 60 to 600 rpm.
- Environmentally Preferable:
- Drive height:224 mm (8,8125")
- Drive IP rating:IP 44
- Drive length:251 mm (9,875")
- Drive width:122 mm (4,8125")
- Min. RPM:60 rpm
- Motor hp:1/3
- Open-head sensor:No
- Reversible motor:No
- Speed control:±10%
- Type of pump heads accepted:Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Quick Load, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm
- Motor:250 W
- Toerental:Variable
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Housing material:Painted steel
- Max. RPM:600 rpm
- No. of pump heads accepted:2