Specifications
- Maximale stroomsnelheid:65 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® Pump Head for PTFE Tubing Sets, Six Roller
- Hoogte:131 mm
- Lengte:67 mm
- Gear ratio:1:1
- Occlusion:Adjustable
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,02 - 300 rpm
- Suction lift:2,4 m (8 ft.)
- Tubing retention:Automatic
- Tubing sizes accepted:4-mm or 6-mm OD PTFE Tubing Sets
- Volume per revolution with 4 mm ext.Ø tubing:0,06 ml
- Volume per revolution with 6 mm ext.Ø tubing:0,22 ml
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Rollen:6
- Breedte:83 mm
- Housing material:Anodized aluminium
- Rotor material:Stainless Steel
Specifications
About this item
Ideaal voor zeer zuivere vloeistoffen en agressieve organische oplosmiddelen.
- De PTFE-slang is het enige onderdeel dat in contact komt met de vloeistof en zorgt voor een zuivere vloeistof en een uitstekende chemische compatibiliteit
- Levert een breed scala aan debieten bij drukken tot 100 psi (6,9 bar)
- Pompkop met zes rollers met instelbare occlusie - strakker occlusie voor hogere druk, losser voor een langere levensduur van de slang
De PTFE-slangenpompkop is ideaal voor toepassingen zoals filtratie, chemische injectie of zeer zuivere bemonstering. Het is compatibel met L/S-aandrijvingen die geschikt zijn voor twee of meer pompkoppen met een minimum van 1/10 hp. Werk voor de beste resultaten met 1 tot 300 tpm.
De PTFE-pompkop maakt gebruik van stijve PTFE-slangensets met een buitendiameter van 4 of 6 mm - PTFE-slangensets apart bestellen. De slangenset met een buitendiameter van 4 mm heeft een debiet van 0,06 tot 17 ml/min bij 1 tot 300 tpm, terwijl de set van 6 mm een debiet heeft van 0,25 tot 65 ml/min. Deze pompkop gebruikt alleen Masterflex® PTFE-slangensets 77390-50 en 77390-60.
Let op: geen gassen verpompen of langdurig drooglopen; alleen droog laten lopen om te primen.
- Maximale stroomsnelheid:65 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® Pump Head for PTFE Tubing Sets, Six Roller
- Hoogte:131 mm
- Lengte:67 mm
- Environmentally Preferable:
- Gear ratio:1:1
- Occlusion:Adjustable
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,02 - 300 rpm
- Suction lift:2,4 m (8 ft.)
- Tubing retention:Automatic
- Tubing sizes accepted:4-mm or 6-mm OD PTFE Tubing Sets
- Volume per revolution with 4 mm ext.Ø tubing:0,06 ml
- Volume per revolution with 6 mm ext.Ø tubing:0,22 ml
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Rollen:6
- Breedte:83 mm
- Housing material:Anodized aluminium
- Rotor material:Stainless Steel