Masterflex® L/S® Multichannel Cartridge Pump Head with Reduced Pulsation for Precision Tubing, 6-Channel, 6-Roller
MFLX07519-15
2 year warranty
- Maximale stroomsnelheid:1020 ml/min
- Aantal kanalen:6
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® Multichannel Cartridge Pump Head with Reduced Pulsation for Precision Tubing, 6-Channel, 6-Roller
- Hoogte:102 mm
- Lengte:206 mm
- Gear ratio:5:1
- Max. flow rate per channel:170 ml/min
- Max. no. of cartridges (large):6
- Min. flow rate per channel:0,00066 ml/min
- Occlusion:Adjustable, Offset, Tangential
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Tubing retention:Stopped Tubing or Manual
- Tubing sizes accepted:L/S® 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17
- Volume per revolution with L/S 14 tubing:0,21 ml
- Volume per revolution with L/S 16 tubing:0,8 ml
- Volume per revolution with L/S 17 tubing:2,8 ml
- Volume per revolution with L/S 25 tubing:1,7 ml
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Rollen:6
- Breedte:111 mm
- Housing material:PSF
- Rotor material:Stainless Steel
Synchrone, pulserende stroom van meerdere kanalen.
- Cartridges klikken in en uit voor snelle slangwisselingen - het is niet nodig om de pompkop van de aandrijving te verwijderen
- Verbeterd ontwerp van de houder houdt de slang stevig op zijn plaats
- Stroomsnelheid 0,00017 tot 170 ml/min met L/S-slang - stroomsnelheid is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, patroon en slangmaat
- Accepteert tot 6 grote cartridges
- Vereist aandrijvingen met minimaal 1⁄10 pk en maximaal 600 tpm
- Gemaakt met 6 Rulon®-rollen, roestvrijstalen rotor en PSF-uiteinden
Elk pompkopsysteem bestaat uit een heavy-duty pompkop, cartridges en slangen, elk met individueel instelbare occlusie-instellingen (cartridges apart bestellen). Ze zijn voorzien van roestvrijstalen rotoren, Rulon®-rollen en PSF-uiteinden. Occlusie is offset, tangentieel en instelbaar. Stel voor grote patronen de slanghouders in op uw slangmaat en u bent klaar om te kolven. Aanbevolen voor gebruik met grote cartridge 07519-75 en L/S Precision-slangen maten L/S 14. L/S 16, L/S 25 en bepaalde formuleringen van L/S 17.
- Maximale stroomsnelheid:1020 ml/min
- Aantal kanalen:6
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® Multichannel Cartridge Pump Head with Reduced Pulsation for Precision Tubing, 6-Channel, 6-Roller
- Hoogte:102 mm
- Lengte:206 mm
- Environmentally Preferable:
- Gear ratio:5:1
- Max. flow rate per channel:170 ml/min
- Max. no. of cartridges (large):6
- Min. flow rate per channel:0,00066 ml/min
- Occlusion:Adjustable, Offset, Tangential
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Tubing retention:Stopped Tubing or Manual
- Tubing sizes accepted:L/S® 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17
- Volume per revolution with L/S 14 tubing:0,21 ml
- Volume per revolution with L/S 16 tubing:0,8 ml
- Volume per revolution with L/S 17 tubing:2,8 ml
- Volume per revolution with L/S 25 tubing:1,7 ml
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Rollen:6
- Breedte:111 mm
- Housing material:PSF
- Rotor material:Stainless Steel