Masterflex® L/S® Multichannel Cartridge Pump Head with Reduced Pulsation for Microbore 2-Stop Tubing, 4-Channel, 8-Roller
Catalog # MFLX07519-20
Supplier: Avantor Fluid Handling
2 year warranty
Specifications
- Maximale stroomsnelheid:340 ml/min
- Aantal kanalen:4
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® Multichannel Cartridge Pump Head with Reduced Pulsation for Microbore 2-Stop Tubing, 4-Channel, 8-Roller
- Hoogte:102 mm
- Lengte:100 mm
- Gear ratio:1:1
- Max. flow rate per channel:85 ml/min
- Max. no. of cartridges (small):4
- Min. flow rate per channel:0,0006 ml/min
- Occlusion:Adjustable, Offset, Tangential
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,02 - 250 rpm
- Tubing retention:Stopped Tubing or Manual
- Tubing sizes accepted:Two-stop microbore
- Volume per revolution with L/S 14 tubing:0,21 ml
- Volume per revolution with L/S 16 tubing:0,8 ml
- Volume per revolution with L/S 17 tubing:2,8 ml
- Volume per revolution with L/S 25 tubing:1,7 ml
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Rollen:8
- Breedte:111 mm
- Housing material:PSF
- Rotor material:Stainless Steel
Specifications
About this item
Synchrone, pulserende stroom van meerdere kanalen.
- Cartridges klikken in en uit voor snelle slangwisselingen - het is niet nodig om de pompkop van de aandrijving te verwijderen
- Verbeterd ontwerp van de houder houdt de slang stevig op zijn plaats
- Stroomsnelheid 0,00006 tot 85 ml/min met microbore 2-stops slang - stroomsnelheid is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, patroon en slangmaat
- Accepteert tot 4 grote cartridges
- Vereist aandrijvingen met minimaal 1⁄10 pk en maximaal 250 tpm
- Gemaakt met 8 Rulon®-rollen, roestvrijstalen rotor en PSF-uiteinden
Elk pompkopsysteem bestaat uit een heavy-duty pompkop, cartridges en slangen - elk met een optimaal vooraf ingestelde slangretentie (cartridges apart bestellen). Ze zijn voorzien van roestvrijstalen rotoren, Rulon®-rollen en PSF-uiteinden. Occlusie is offset, tangentieel en instelbaar. Voor kleine cartridges is de optimale retentie vooraf ingesteld: gewoon de slang laden en beginnen met pompen. Aanbevolen voor gebruik met kleine cartridge 07519-85 en microbore 2-stop slangmaten.
- Maximale stroomsnelheid:340 ml/min
- Aantal kanalen:4
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® Multichannel Cartridge Pump Head with Reduced Pulsation for Microbore 2-Stop Tubing, 4-Channel, 8-Roller
- Hoogte:102 mm
- Lengte:100 mm
- Environmentally Preferable:
- Gear ratio:1:1
- Max. flow rate per channel:85 ml/min
- Max. no. of cartridges (small):4
- Min. flow rate per channel:0,0006 ml/min
- Occlusion:Adjustable, Offset, Tangential
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,02 - 250 rpm
- Tubing retention:Stopped Tubing or Manual
- Tubing sizes accepted:Two-stop microbore
- Volume per revolution with L/S 14 tubing:0,21 ml
- Volume per revolution with L/S 16 tubing:0,8 ml
- Volume per revolution with L/S 17 tubing:2,8 ml
- Volume per revolution with L/S 25 tubing:1,7 ml
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Rollen:8
- Breedte:111 mm
- Housing material:PSF
- Rotor material:Stainless Steel