Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® Normally Open Low-Flow Compact Switches, Avantor®
Masterflex® Normally Open Low-Flow Compact Switches, Avantor®
Leverancier:   Avantor Fluid Handling
Masterflex® Normally Open Low-Flow Compact Switches, Avantor®
Leverancier:  Avantor Fluid Handling
Certificaten
Masterflex® Normally Open Low-Flow Compact Switches, Avantor®
Masterflex® Normally Open Low-Flow Compact Switches, Avantor®
7 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Provides reliable operation in clean air and water applications.
  • Constructed of Noryl®, 316 stainless steel, and epoxy
These normally open SPST switches are specifically designed for reliable operation in clean air and water applications. Select from gas or liquid flow switches. Use a 50-µm filter to protect your switch. Switches include 18" (45.7 cm) L leads.
Levering: Includes 18" (45.7 cm) L leads.
Specifications for Product Family
Specificaties
  • Model:
  • 32778-30
  • 32778-31
  • 32778-35
  • 32778-32
  • 32778-33
  • 32778-34
  • 32778-36
  • Min. debiet:
  • 25 ft.³/min
  • 1 ft.³/min
  • 2,5 ft.³/min
  • 5 ft.³/min
  • Max. bedrijfstemperatuur:
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • Met media bevochtigde materialen:
  • Noryl®, 316 stainless steel, and epoxy
  • Noryl®, 316 stainless steel, and epoxy
  • Noryl®, 316 stainless steel, and epoxy
  • Noryl®, 316 stainless steel, and epoxy
  • Noryl®, 316 stainless steel, and epoxy
  • Noryl®, 316 stainless steel, and epoxy
  • Noryl®, 316 stainless steel, and epoxy
  • Hoogte:
  • 1869"
  • 1869"
  • 1869"
  • 1869"
  • 1869"
  • 1869"
  • 1869"
  • Garantie:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Maximale stroomsnelheid
    Beschikbaarheid
    Price
  • MFLX32778-30
    Compact low-flow switch for gases; SPST normally open, 25 cfh/60 cfh
    Compact low-flow switch for gases; SPST normally open, 25 cfh/60 cfh
    60 ft.³/min
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 264,00 €
    264,00 €
    1 * 1 ST
       264,00 €
    Specificaties:
    CE Compliant
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX32778-30
    Model
    32778-30
    Min. debiet
    25 ft.³/min
    Max. bedrijfstemperatuur
    100 °C (212 °F)
    Met media bevochtigde materialen
    Noryl®, 316 stainless steel, and epoxy
    Hoogte
    1869"
    Garantie
    1 year
    CE Compliant
  • MFLX32778-31
    Compact low-flow switch for liquids; SPST normally open, 0,05 gal./min
    Compact low-flow switch for liquids; SPST normally open, 0,05 gal./min
    0,05 gal./min
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 236,00 €
    236,00 €
    1 * 1 ST
       236,00 €
    Specificaties:
    CE Compliant
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX32778-31
    Model
    32778-31
    Min. debiet
    Max. bedrijfstemperatuur
    100 °C (212 °F)
    Met media bevochtigde materialen
    Noryl®, 316 stainless steel, and epoxy
    Hoogte
    1869"
    Garantie
    1 year
    CE Compliant
  • MFLX32778-35
    Compact low-flow switch for liquids; SPST normally open, 0,5 gal./min
    Compact low-flow switch for liquids; SPST normally open, 0,5 gal./min
    0,5 gal./min
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 236,00 €
    236,00 €
    1 * 1 ST
       236,00 €
    Specificaties:
    CE Compliant
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX32778-35
    Model
    32778-35
    Min. debiet
    Max. bedrijfstemperatuur
    100 °C (212 °F)
    Met media bevochtigde materialen
    Noryl®, 316 stainless steel, and epoxy
    Hoogte
    1869"
    Garantie
    1 year
    CE Compliant
  • MFLX32778-32
    Compact low-flow switch for gases; SPST normally open, 1 cfm/2,6 cfm
    Compact low-flow switch for gases; SPST normally open, 1 cfm/2,6 cfm
    2,6 ft.³/min
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 236,00 €
    236,00 €
    1 * 1 ST
       236,00 €
    Specificaties:
    CE Compliant
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX32778-32
    Model
    32778-32
    Min. debiet
    1 ft.³/min
    Max. bedrijfstemperatuur
    100 °C (212 °F)
    Met media bevochtigde materialen
    Noryl®, 316 stainless steel, and epoxy
    Hoogte
    1869"
    Garantie
    1 year
    CE Compliant
  • MFLX32778-33
    Compact low-flow switch for liquids; SPST normally open, 0,25 gal./min
    Compact low-flow switch for liquids; SPST normally open, 0,25 gal./min
    0,25 gal./min
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 236,00 €
    236,00 €
    1 * 1 ST
       236,00 €
    Specificaties:
    CE Compliant
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX32778-33
    Model
    32778-33
    Min. debiet
    Max. bedrijfstemperatuur
    100 °C (212 °F)
    Met media bevochtigde materialen
    Noryl®, 316 stainless steel, and epoxy
    Hoogte
    1869"
    Garantie
    1 year
    CE Compliant
  • MFLX32778-34
    Compact low-flow switch for gases; SPST normally open, 2,5 cfm/5,6 cfm
    Compact low-flow switch for gases; SPST normally open, 2,5 cfm/5,6 cfm
    5,6 ft.³/min
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 264,00 €
    264,00 €
    1 * 1 ST
       264,00 €
    Specificaties:
    CE Compliant
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX32778-34
    Model
    32778-34
    Min. debiet
    2,5 ft.³/min
    Max. bedrijfstemperatuur
    100 °C (212 °F)
    Met media bevochtigde materialen
    Noryl®, 316 stainless steel, and epoxy
    Hoogte
    1869"
    Garantie
    1 year
    CE Compliant
  • MFLX32778-36
    Compact low-flow switch for gases; SPST normally open, 5 cfm/12 cfm
    Compact low-flow switch for gases; SPST normally open, 5 cfm/12 cfm
    12 ft.³/min
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 264,00 €
    264,00 €
    1 * 1 ST
       264,00 €
    Specificaties:
    CE Compliant
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX32778-36
    Model
    32778-36
    Min. debiet
    5 ft.³/min
    Max. bedrijfstemperatuur
    100 °C (212 °F)
    Met media bevochtigde materialen
    Noryl®, 316 stainless steel, and epoxy
    Hoogte
    1869"
    Garantie
    1 year
    CE Compliant
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.