ContactUsLinkComponent
Masterflex® vloeistofstroomschakelaars met 90° poort, Avantor®
Masterflex® Liquid Flow Switch, 90° Port, SPDT, 0.1 GPM
Catalog # MFLX32775-00
CE Compliant
CSA Certified
UL recognized
undefined
Masterflex® Liquid Flow Switch, 90° Port, SPDT, 0.1 GPM
Catalog # MFLX32775-00
CE Compliant
CSA Certified
UL recognized
Specifications
  • Maximale stroomsnelheid:
    0,1 gal./min
  • Max. druk:
    250 psi
  • Omschrijving:
    Liquid flow switch with 90° port; SPDT, 0,1 gal./min
  • Wetted materials:
    Ryton® PPS, Viton®, 316 SS, and epoxy
  • Max. bedrijfstemperatuur:
    107 °C (225 °F)
  • Hoogte:
    1867"
  • Garantie:
    1 year
  • VPE:
    1
Specifications
About this item
Installeer moeiteloos schakelaar op pijpelleboog.
  • Duurzame schakelaar met een maximale temperatuur van 225 °F (107 °C) en 250 psi bij een maximale druk van 70 °F
  • Chemisch bestendig - bevochtigde materialen Ryton® PPS, Viton®, 316 SS en epoxy
  • Moeiteloos installeren met 9/16-18 UNF-aansluitingen
U hoeft geen rechte leiding af te snijden om uw stromingsschakelaar te installeren. Deze SPDT-schakelaars met 90°-poorten passen gemakkelijk op plaatsen waar een pijpelleboog zou worden geïnstalleerd. Gebruik een 50 µm filter om je schakelaar te beschermen. Schakelaars bevatten 24" (61,0 cm) L-kabels.
  • Maximale stroomsnelheid:
    0,1 gal./min
  • Max. druk:
    250 psi
  • Omschrijving:
    Liquid flow switch with 90° port; SPDT, 0,1 gal./min
  • Environmentally Preferable:
  • Wetted materials:
    Ryton® PPS, Viton®, 316 SS, and epoxy
  • Max. bedrijfstemperatuur:
    107 °C (225 °F)
  • Hoogte:
    1867"
  • Garantie:
    1 year
  • VPE:
    1