Masterflex® Flowsensor Flowregelaars, Avantor®
Over dit artikel
Beheer, bekijk en bewaar eenvoudig uw debieten.
- Bedien uw Low-Flow waaiersensoren met deze controllers
Deze nieuwe controllers geven het debiet en het totaal (resetbaar) tegelijkertijd weer op twee 8-cijferige LCD-schermen. Drukknoptoetsen en menuprompts maken het gemakkelijk om de controller te programmeren. Met de 4 tot 20 mA uitgang kunt u data naar een recorder of datalogger sturen. Niet-vluchtig geheugen slaat het stroomtotaal op in het geval van een stroomstoring.
Selecteer een 1¼4 DIN-controller voor paneel- of wandmontage, afhankelijk van uw toepassingsbehoeften. Model 33110-60 voor paneelmontage heeft een frontpaneel met pakkingen, membraanschakelaars en NEMA Type 12 (IP52) behuizing. Model 33110-70 voor wandmontage heeft een doorzichtig deksel en een spatwaterdichte NEMA Type 4X (IP56) behuizing. Beide modellen bevatten een 21¼2-ft L kabel met gestripte uiteinden. Voeding voor werking op 110 VAC apart bestellen.
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Beheer, bekijk en bewaar eenvoudig uw debieten.
- Bedien uw Low-Flow waaiersensoren met deze controllers
Deze nieuwe controllers geven het debiet en het totaal (resetbaar) tegelijkertijd weer op twee 8-cijferige LCD-schermen. Drukknoptoetsen en menuprompts maken het gemakkelijk om de controller te programmeren. Met de 4 tot 20 mA uitgang kunt u data naar een recorder of datalogger sturen. Niet-vluchtig geheugen slaat het stroomtotaal op in het geval van een stroomstoring.
Selecteer een 1¼4 DIN-controller voor paneel- of wandmontage, afhankelijk van uw toepassingsbehoeften. Model 33110-60 voor paneelmontage heeft een frontpaneel met pakkingen, membraanschakelaars en NEMA Type 12 (IP52) behuizing. Model 33110-70 voor wandmontage heeft een doorzichtig deksel en een spatwaterdichte NEMA Type 4X (IP56) behuizing. Beide modellen bevatten een 21¼2-ft L kabel met gestripte uiteinden. Voeding voor werking op 110 VAC apart bestellen.
Specifications for Product Family
Specificaties
- Catalog No:
- MFLX33110-60
- MFLX33110-70
- Display type:
- Rate 5 digit autorange, Total 8 digit
- Rate 5 digit autorange, Total 8 digit
- Enclosure rating:
- NEMA 4X, IP67
- NEMA 4X, IP67
- Ingang:
- 5V pulse or contact closure
- 5V pulse or contact closure
- Max. bedrijfstemperatuur:
- 70 °C (158 °F)
- 70 °C (158 °F)
- Nauwkeurigheid:
- ±0,2% of reading
- ±0,2% of reading
- Garantie:
- 2 years
- 2 years
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
- OutputStroomBeschikbaarheidPrice
- MFLX33110-60Panel Mount Flow Rate/Total Indicator, Pulse Input, 4-20 mA OutputPanel Mount Flow Rate/Total Indicator, Pulse Input, 4-20 mA Output12 to 24 VDC; K-factor: 0,050 to 1999,9997 - 30 VDC, 4 mA (4-20 mA whenloop-powered)Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST746,00 €Specificaties:2 year warranty
More
Specifications
Cat. No.MFLX33110-60Display typeRate 5 digit autorange, Total 8 digitEnclosure ratingNEMA 4X, IP67Ingang5V pulse or contact closureMax. bedrijfstemperatuur70 °C (158 °F)Nauwkeurigheid±0,2% of readingGarantie2 years2 year warranty - MFLX33110-70Wall Mount Flow Rate/Total Indicator, Pulse Input, 4-20 mA OutputWall Mount Flow Rate/Total Indicator, Pulse Input, 4-20 mA Output12 to 24 VDC; K-factor: 0,050 to 1999,9997 - 30 VDC, 4 mA (4-20 mA whenloop-powered)Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST821,00 €Specificaties:2 year warranty
More
Specifications
Cat. No.MFLX33110-70Display typeRate 5 digit autorange, Total 8 digitEnclosure ratingNEMA 4X, IP67Ingang5V pulse or contact closureMax. bedrijfstemperatuur70 °C (158 °F)Nauwkeurigheid±0,2% of readingGarantie2 years2 year warranty