Blue-White® Direct-Read Variable-Area Flowmeters for Water, Panel-Mount
Over dit artikel
Krijg betere resultaten dan acryl.
- Debietmeters met directe aflezing hebben een gekalibreerde schaal voor een specifiek medium - het is niet nodig om meetwaarden om te rekenen om een debiet te krijgen
- Gebruik met water voor laboratorium- en industriële toepassingen
Deze op een paneel gemonteerde flowmeters zijn voorzien van draaibare 90° elleboogadapters voor installatie op een paneel. Installatie is eenvoudig: boor gewoon twee gaten in uw paneel, steek meterfittingen door de gaten, zet vast met borgmoeren (meegeleverd) en draai de schaal voor een betere weergave.
5 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Krijg betere resultaten dan acryl.
- Debietmeters met directe aflezing hebben een gekalibreerde schaal voor een specifiek medium - het is niet nodig om meetwaarden om te rekenen om een debiet te krijgen
- Gebruik met water voor laboratorium- en industriële toepassingen
Deze op een paneel gemonteerde flowmeters zijn voorzien van draaibare 90° elleboogadapters voor installatie op een paneel. Installatie is eenvoudig: boor gewoon twee gaten in uw paneel, steek meterfittingen door de gaten, zet vast met borgmoeren (meegeleverd) en draai de schaal voor een betere weergave.
Specifications for Product Family
Specificaties
- Model:
- 32471-00
- 32471-01
- 32471-02
- 32471-03
- 32471-04
- Nauwkeurigheid:
- ±5% full-scale
- ±5% full-scale
- ±5% full-scale
- ±5% full-scale
- ±5% full-scale
- Float material:
- PVC
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- Max. bedrijfstemperatuur:
- 115,5 °C (240 °F)
- 115,5 °C (240 °F)
- 115,5 °C (240 °F)
- 115,5 °C (240 °F)
- 115,5 °C (240 °F)
- Max. druk:
- 150 psi
- 150 psi
- 150 psi
- 150 psi
- 150 psi
- Garantie:
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
- Min. stroomsnelheidMaximale stroomsnelheidMedia typeValveHousing materialProcess connectionBeschikbaarheidPrice
- MFLX32471-00Variable-Area Flowmeter, Panel-Mount, Direct Reading, Polysulfone Housing, 0,25 gal./min WaterVariable-Area Flowmeter, Panel-Mount, Direct Reading, Polysulfone Housing, 0,25 gal./min Water0,1 L/min (0,025 gal./min)1 L/min (0,25 gal./min)WaterNoPSF0,5" NPT(M)Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST223,00 €Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.MFLX32471-00Model32471-00Nauwkeurigheid±5% full-scaleFloat materialPVCMax. bedrijfstemperatuur115,5 °C (240 °F)Max. druk150 psiGarantie1 year - MFLX32471-01Variable-Area Flowmeter, Panel-Mount, Direct Reading, Polysulfone Housing, 1 gal./min WaterVariable-Area Flowmeter, Panel-Mount, Direct Reading, Polysulfone Housing, 1 gal./min Water0,4 L/min (0,1 gal./min)4 L/min (1 gal./min)WaterNoPSF0,5" NPT(M)Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST213,00 €Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.MFLX32471-01Model32471-01Nauwkeurigheid±5% full-scaleFloat material316 Stainless SteelMax. bedrijfstemperatuur115,5 °C (240 °F)Max. druk150 psiGarantie1 year - MFLX32471-02Variable-Area Flowmeter, Panel-Mount, Direct Reading, Polysulfone Housing, 2 gal./min WaterVariable-Area Flowmeter, Panel-Mount, Direct Reading, Polysulfone Housing, 2 gal./min Water0,75 L/min (0,2 gal./min)7,5 L/min (2 gal./min)WaterNoPSF0,5" NPT(M)Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST213,00 €Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.MFLX32471-02Model32471-02Nauwkeurigheid±5% full-scaleFloat material316 Stainless SteelMax. bedrijfstemperatuur115,5 °C (240 °F)Max. druk150 psiGarantie1 year - MFLX32471-03Variable-Area Flowmeter, Panel-Mount, Direct Reading, Polysulfone Housing, 5 gal./min WaterVariable-Area Flowmeter, Panel-Mount, Direct Reading, Polysulfone Housing, 5 gal./min Water1,8 L/min (0,5 gal./min)18 L/min (5 gal./min)WaterNoPSF0,5" NPT(M)Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST213,00 €Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.MFLX32471-03Model32471-03Nauwkeurigheid±5% full-scaleFloat material316 Stainless SteelMax. bedrijfstemperatuur115,5 °C (240 °F)Max. druk150 psiGarantie1 year - MFLX32471-04Variable-Area Flowmeter, Panel-Mount, Direct Reading, Polysulfone Housing, 10 gal./min WaterVariable-Area Flowmeter, Panel-Mount, Direct Reading, Polysulfone Housing, 10 gal./min Water5 L/min (1 gal./min)37,5 L/min (10 gal./min)WaterNoPSF0,75" NPT(M)Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST255,00 €Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.MFLX32471-04Model32471-04Nauwkeurigheid±5% full-scaleFloat material316 Stainless SteelMax. bedrijfstemperatuur115,5 °C (240 °F)Max. druk150 psiGarantie1 year
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.