Masterflex®-adapterfittingen, slangpilaar naar adapter met schroefdraad, recht, PVDF, Avantor®
Snelle en eenvoudige installatie zonder gereedschap.
- Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
- Bepaal welk connectortype nodig is voor uw toepassing door contact op te nemen met gratis technische ondersteuning voor toepassingen*
- Wereldmarktleider in een reeks materialen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad: de meeste materialen en configuraties kunnen dezelfde dag nog worden verzonden
- Unieke verpakkingsopties omvatten individuen, pakketten en kits voor klantvriendelijke bestelling en levering
Prikkeldraadfittingen zijn ontworpen voor snelle en eenvoudige montage zonder gereedschap. Combineer deze eenvoudige, voordelige fittingen met onze flexibele slangen voor gebruik in uw lagedruktoepassingen (meestal minder dan 30 psi). PVDF-materiaal heeft een uitstekende chemische weerstand met een breed temperatuurbereik. Steriliseren via ethyleenoxide of autoclaaf.
- Environmentally Preferable:
- Catalog No:
- MFLX30615-16
- MFLX40614-28
- MFLX40614-30
- MFLX40614-29
- MFLX40614-13
- MFLX40614-12
- MFLX40614-35
- MFLX40614-16
- MFLX40614-14
- MFLX40614-09
- MFLX40614-32
- MFLX40614-08
- MFLX40614-31
- MFLX40614-11
- MFLX40614-34
- MFLX40614-10
- MFLX40614-33
- MFLX40614-17
- MFLX40614-15
- MFLX30704-07
- MFLX40614-19
- MFLX40614-25
- MFLX40614-27
- MFLX40614-26
- MFLX40614-21
- MFLX40614-20
- MFLX40614-22
- Model:
- 30615-16
- 30704-07
- No. of ports:
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- Orifice dimensions:
- 14,29 mm (0,5625")
- 19,84 mm (0,78125")
- 1,588 mm (0,0625")
- 3,175 mm (0,125")
- 14,29 mm (0,5625")
- 0,7925 mm (0,03125")
- 8,73 mm (0,34375")
- 3,175 mm (0,125")
- 3,175 mm (0,125")
- 3,175 mm (0,125")
- 6,35 mm (0,25")
- 6,35 mm (0,25")
- 8,73 mm (0,34375")
- Sterilisatie:
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Ethylene oxide (ETO) only
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
Frequently Bought Together