ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® Drive voeding met dubbel voltage, Avantor®
Masterflex® L/S® Power Supply, Dual Voltage 115/230 VAC to 12 VDC, 12-ft Cable
Catalogus # MFLX77200-07
Leverancier:  Avantor Fluid Handling
undefined
Masterflex® L/S® Power Supply, Dual Voltage 115/230 VAC to 12 VDC, 12-ft Cable
Catalogus # MFLX77200-07
Leverancier:  Avantor Fluid Handling
Specificaties
  • Omschrijving:
    Power supply, dual voltage 115/230 VAC to 12 VDC, 12-ft cable
  • Garantie:
    1 year
  • Compatibel met:
    07571-00 L/S drive
  • VPE:
    1
Specificaties
Over dit artikel
Haal het meeste uit de vervangende onderdelen en andere accessoires van uw Masterflex-aandrijvingen.
  • Geschikt voor gebruik met 07571-00 L/S-aandrijving
Deze voeding is geschikt voor 3,0 ampère bij 12 VDC. Het totale uitgangsvermogen is 36 watt bij 12 VDC.
  • Omschrijving:
    Power supply, dual voltage 115/230 VAC to 12 VDC, 12-ft cable
  • Environmentally Preferable:
  • Garantie:
    1 year
  • Compatibel met:
    07571-00 L/S drive
  • VPE:
    1