Masterflex® C/L® pompvoeding, Avantor®
Accessory Replacement power supply, 115/230 VAC
Catalogus # MFLX77120-11
CE Compliant
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Masterflex® C/L® pompvoeding, Avantor®
Catalogus # MFLX77120-11
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
Ga naar:
Product Details & Documents
Pas uw VDC-aangedreven C/L®-pomp veilig aan.
- Geschikt voor gebruik met C/L®-pompen
Zet uw 12 VDC C/L®-pompen met variabel toerental eenvoudig om naar 100 tot 240 VAC. Deze voeding is geschikt voor gebruik met 12 VDC modellen 77122-06, -16 en 26 enkelkanaals pompen en modellen 77120-52 en -62 tweekanaals pompen.
Specificaties
- Omschrijving:Accessory Replacement power supply, 115/230 VAC
- Cat. No.:MFLX77120-11
- Garantie:1 year