Masterflex® doseertips, polypropyleen, Avantor®
Polypropylene dispensing tip with Luer lock for ¹⁄₁₆" and ⅛" ID tubing., Female Luer to Barb, Polypropylene, Straight
Catalogus # MFLX78226-62
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Masterflex® doseertips, polypropyleen, Avantor®
Catalogus # MFLX78226-62
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ga naar:
Product Details & Documents
Bevestig met slechts een draai!
- Gemaakt van duurzaam polypropyleen
- Bevestig eenvoudig flexibele slangen aan de slangpilaaraansluiting
Deze luer-fittingen zijn ideaal voor een verscheidenheid aan kritieke toepassingen, waaronder aansluiting op injectiespuiten of flexibele slangen met een kleine diameter.
Specificaties
- Verbindingstype:Female Luer to Barb
- Flow pattern:Straight
- Omschrijving:Polypropylene dispensing tip with Luer lock for ¹⁄₁₆" and ⅛" ID tubing.
- Seq:01
- Fitting material:Polypropylene