Non return valve, PP
Non return valve, PP/POM, 1/2" thread
Catalogus # BURK8540-0012
Leverancier: BURKLE
Ga naar:
Product Details & Documents
Valve made of PP and POM, seal made of EPDM, springs made of stainless steel 1.4401.
- Max. operating pressure 6 bar (at +20 °C)
- Max. operating temperature 80 °C
- Pressure difference 12 mbar
Specificaties
- Omschrijving:Non return valve, PP/POM, 1/2" thread
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.