Adson-Brown forceps
Roestvrij staal, 120 mm, Shark teeth, Straight, 2×1,4 mm, 1,4 mm
Catalogus # FSCI11627-12
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:120 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Tip stijl:Shark teeth
- Tipgrootte:2×1,4 mm
- Tip width:1,4 mm
- Tip shape:Straight