Adson-Graefe forceps
Roestvrij staal, 125 mm, Fine teeth, Straight, 4,5×1,25 mm, 4,5 mm
Catalogus # FSCI11030-12
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:125 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Tip stijl:Fine teeth
- Tipgrootte:4,5×1,25 mm
- Tip width:4,5 mm
- Tip shape:Straight
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.