Circle forceps
Roestvrij staal, 115 mm, Smooth, Straight, Ø 0,7 mm
Catalogus # FSCI11072-11
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:115 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Tip stijl:Smooth
- Tipgrootte:Ø 0,7 mm
- Tip shape:Straight