Orders LinkContactUsLinkComponent
Delicate suture tying forceps
Delicate suture tying forceps
Roestvrij staal, 90 mm, Tying platform (6 mm), Angled (45°), 0,4 mm
Catalogus # FSCI11063-07
Marketsource
Leverancier:   FINE SCIENCE TOOLS
Delicate suture tying forceps
Catalogus # FSCI11063-07
Leverancier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Delicate suture tying forceps
Delicate suture tying forceps
Roestvrij staal, 90 mm, Tying platform (6 mm), Angled (45°), 0,4 mm
Price
122,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Lengte:
    90 mm
  • Materiaal:
    Roestvrij staal
  • Tip stijl:
    Tying platform (6 mm)
  • Tip width:
    0,4 mm
  • Tip shape:
    Angled (45°)
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.