Orders LinkContactUsLinkComponent
Dumont #3 forceps
Dumont #3 forceps
Marketsource
Leverancier:   FINE SCIENCE TOOLS
Dumont #3 forceps
Leverancier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Certificaten
Dumont #3 forceps
Dumont #3 forceps
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Documents
Product Family Options
Productinformatie
  • Type
    Materiaal
    Lengte
    Tip stijl
    Tip shape
    Tipgrootte
    Beschikbaarheid
    Price
  • #3
    Dumostar
    120 mm
    Standard
    Straight
    0,17×0,1 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 Pce
    1 * 1 Pce - 50,50 €
    50,50 €
    1 * 1 Pce
       50,50 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • #3
    Dumoxel
    120 mm
    Standard
    Straight
    0,17×0,1 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 Pce
    1 * 1 Pce - 34,00 €
    34,00 €
    1 * 1 Pce
       34,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource