Dumont #3c forceps
#3c, Inox, 110 mm, Standard, Straight, 0,17×0,1 mm
Catalogus # FSCI11231-20
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Type:#3c
- Lengte:110 mm
- Materiaal:Inox
- Tip stijl:Standard
- Tipgrootte:0,17×0,1 mm
- Tip shape:Straight
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.