Orders LinkContactUsLinkComponent
Dumont #5 forceps
Marketsource
Leverancier:   FINE SCIENCE TOOLS
Dumont #5 forceps
Leverancier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Certificaten
Dumont #5 forceps
Dumont #5 forceps
8 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Product Family Options
Productinformatie
  • Type
    Materiaal
    Lengte
    Tip stijl
    Tip shape
    Tipgrootte
    Beschikbaarheid
    Price
  • #5
    Koolstofstaal
    110 mm
    Standard
    Straight
    0,08×0,04 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 36,50 €
    36,50 €
    1 * 1 ST
       36,50 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • #5
    Inox, teflon coated
    110 mm
    Standard
    Straight
    0,1×0,06 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 Pce
    1 * 1 Pce - 47,50 €
    47,50 €
    1 * 1 Pce
       47,50 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • #5
    Dumoxel
    110 mm
    Standard
    Straight
    0,1×0,06 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 35,50 €
    35,50 €
    1 * 1 ST
       35,50 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • #5
    Titaan
    110 mm
    Biology
    Straight
    0,05×0,02 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 46,50 €
    46,50 €
    1 * 1 ST
       46,50 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • #5
    Dumoxel
    110 mm
    Biology
    Straight
    0,05×0,02 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 40,00 €
    40,00 €
    1 * 1 ST
       40,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • #5
    Inox
    110 mm
    Biology
    Straight
    0,05×0,02 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 42,50 €
    42,50 €
    1 * 1 ST
       42,50 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • #5
    Dumostar
    110 mm
    Biology
    Straight
    0,05×0,02 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 58,50 €
    58,50 €
    1 * 1 ST
       58,50 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • #5
    Inox
    110 mm
    Standard
    Straight
    0,1×0,06 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 34,50 €
    34,50 €
    1 * 1 ST
       34,50 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource