Orders LinkContactUsLinkComponent
Dumont forceps, micro-blunted tips
Marketsource
Leverancier:   FINE SCIENCE TOOLS
Dumont forceps, micro-blunted tips
Leverancier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Certificaten
Dumont forceps, micro-blunted tips
Dumont forceps, micro-blunted tips
5 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Product Family Options
Productinformatie
  • Type
    Materiaal
    Lengte
    Tip stijl
    Tip shape
    Tipgrootte
    Beschikbaarheid
    Price
  • #5/90
    Inox
    110 mm
    Standard
    Angled (90°)
    0,1×0,06 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 Pce
    1 * 1 Pce - 46,00 €
    46,00 €
    1 * 1 Pce
       46,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • #5/45
    Inox
    110 mm
    Standard
    Angled (45°)
    0,1×0,06 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 Pce
    1 * 1 Pce - 48,00 €
    48,00 €
    1 * 1 Pce
       48,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • #5
    Inox
    110 mm
    Standard
    Straight
    0,1×0,06 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 39,00 €
    39,00 €
    1 * 1 ST
       39,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • #5
    Inox
    115 mm
    Standard, off-center
    Straight
    0,13×0,08 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 Pce
    1 * 1 Pce - 40,50 €
    40,50 €
    1 * 1 Pce
       40,50 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • #7
    Inox
    120 mm
    Standard
    Curved
    0,17×0,1 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 Pce
    1 * 1 Pce - 44,50 €
    44,50 €
    1 * 1 Pce
       44,50 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource