Orders LinkContactUsLinkComponent
Dumont mini forceps, style 3
Dumont mini forceps, style 3
Mini #3, Inox, 70 mm, Standard, Straight, 0,12×0,07 mm
Catalogus # FSCI11200-10
Marketsource
Leverancier:   FINE SCIENCE TOOLS
Dumont mini forceps, style 3
Catalogus # FSCI11200-10
Leverancier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Dumont mini forceps, style 3
Dumont mini forceps, style 3
Mini #3, Inox, 70 mm, Standard, Straight, 0,12×0,07 mm
Price
30,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 Pce
Product Details & Documents
Specificaties
  • Type:
    Mini #3
  • Lengte:
    70 mm
  • Materiaal:
    Inox
  • Tip stijl:
    Standard
  • Tipgrootte:
    0,12×0,07 mm
  • Tip shape:
    Straight