Orders LinkContactUsLinkComponent
Mathieu needle holders
Marketsource
Leverancier:   FINE SCIENCE TOOLS
Mathieu needle holders
Leverancier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Certificaten
Mathieu needle holders
Mathieu needle holders
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Product Family Options
Productinformatie
  • Type
    Materiaal
    Lengte
    Tip stijl
    Tip shape
    Tip width
    Beschikbaarheid
    Price
  • FSCI12010-14
    Clamping length of 14 mm
    Clamping length of 14 mm
    Lockable, extra narrow profile
    Roestvrij staal
    140 mm
    Serrated
    Straight
    2,3 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 Pce
    1 * 1 Pce - 82,50 €
    82,50 €
    1 * 1 Pce
       82,50 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • FSCI12510-14
    Clamping length of 14 mm
    Clamping length of 14 mm
    Lockable
    Roestvrij staal
    140 mm
    Serrated, tungsten carbide
    Straight
    2,3 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 153,00 €
    153,00 €
    1 * 1 ST
       153,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource