Forceps, sliding lock
Roestvrij staal, 110 mm, Smooth, Straight, 1×0,75 mm, 1 mm
Catalogus # FSCI11062-10
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:110 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Tip stijl:Smooth
- Tipgrootte:1×0,75 mm
- Tip width:1 mm
- Tip shape:Straight