London forceps
Roestvrij staal, 160 mm, Serrated, Angled (45°), 1×0,9 mm
Catalogus # FSCI11080-02
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:160 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Tip stijl:Serrated
- Tipgrootte:1×0,9 mm
- Tip shape:Angled (45°)