Orders LinkContactUsLinkComponent
Ring forceps
Ring forceps
Marketsource
Leverancier:   FINE SCIENCE TOOLS
Ring forceps
Leverancier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Certificaten
Ring forceps
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
For transport of tissue and organs. A limit screw prevents excessive applied pressure.
Product Family Options
Productinformatie
  • Materiaal
    Lengte
    Tip stijl
    Tip shape
    Tipgrootte
    Beschikbaarheid
    Price
  • Roestvrij staal
    85 mm
    Smooth
    Straight
    1,5×0,45 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 Pce
    1 * 1 Pce - 66,50 €
    66,50 €
    1 * 1 Pce
       66,50 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Roestvrij staal
    90 mm
    Smooth
    Straight
    3×0,75 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 54,00 €
    54,00 €
    1 * 1 ST
       54,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Roestvrij staal
    90 mm
    Smooth
    Straight
    6×0,9 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 57,00 €
    57,00 €
    1 * 1 ST
       57,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.