Orders LinkContactUsLinkComponent
Russian forceps
Roestvrij staal, 150 mm, Cupped teeth, Straight, 6×11 mm
  FSCI11026-15
Marketsource
Russian forceps
  FSCI11026-15
Marketsource
Russian forceps
Russian forceps
Roestvrij staal, 150 mm, Cupped teeth, Straight, 6×11 mm
52,50 €
1 * 1 ST
  • Lengte:
    150 mm
  • Materiaal:
    Roestvrij staal
  • Tip stijl:
    Cupped teeth
  • Tipgrootte:
    6×11 mm
  • Tip shape:
    Straight